2,3-Naphtalènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3-Naphtylènediamine
Purity: 97%
CAS No.: 771-97-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 193-196°
Solubility: Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 2206394
MDL No.: MFCD00004116
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Poids moléculaire: 158.2 g/mol Point d'ébullition: 343 Point de fusion: 193…196 °C Densité: 1.096 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004116 Numéro CAS: 771-97-1 EINECS: 212-241-0 |