Imprimer
2,3-Naphtalènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Naphtylènediamine
159590010 159590050 159590250
ACRO159590010EA 309 EUR
ACRO159590010 ACRO159590050 ACRO159590250
2,3-Naphtalènediamine 97%
2,3-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Poids moléculaire: 158.2 g/mol
Point d'ébullition: 343
Point de fusion: 193…199 °C
Densité: 1.0968 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004116
Numéro CAS: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
Impurity ≤0.1 % (beta-Naphthylamine)
UV at 280 nm A: ≤0.035
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm