Imprimer
1,8-Naphtalènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06206.0100 8.06206.0500
8.06206.0100EA 86.5 EUR
8.06206.0100 8.06206.0500
1,8-Naphtalènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,8-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…65 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004033
Numéro CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,06459
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 61 - 65 °C
Molar Mass 158.2 g/mol
Boiling Point 205 °C (15.6 hPa)
Vapor Pressure 195 °C