Imprimer
1,5-Naphtalènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24262.06 B24262.14 B24262.22
B24262.06EA 31 EUR
B24262.06 B24262.14 B24262.22
1,5-Naphtalènediamine 97%
1,5-Naphtalènediamine
Purity: 97% CAS No.: 2243-62-1 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 189-192° Boiling Point: 200-210°/5mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004029
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 200…210 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 189…192 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004029
Numéro CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III