Imprimer
1,5-Naphtalènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
112291000 112290250
ACRO112291000EA 237 EUR
ACRO112291000 ACRO112290250
1,5-Naphtalènediamine 97%
1,5-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 187…190 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004029
Numéro CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %