Imprimer
Acide 2-naphtoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide β-naphtoïque
L05102.06 L05102.14
L05102.06EA 25.9 EUR
L05102.06 L05102.14
Acide 2-naphtoïque ≥98%
Acide 2-naphtoïque
Purity: 98+% CAS No.: 93-09-4 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 205°(401°F) Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 972039 Merck Reference: 14,6382 MDL No.: MFCD00004101
Formule: C₁₁H₈O₂
Poids moléculaire: 172.18 g/mol
Point d'ébullition: 333
Point de fusion: 182…186 °C
Densité: 1.08
Point éclair: 205 °C (401 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004101
Numéro CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Indice Merck: 12,06469