Imprimer
Acide 2-naphtoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide β-naphtoïque
177320250 177321000
ACRO177320250EA 77.9 EUR
ACRO177320250 ACRO177321000
Acide 2-naphtoïque 99%
Acide 2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₂
Poids moléculaire: 172.18 g/mol
Point d'ébullition: >300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 183…187 °C
Point éclair: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004101
Numéro CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Indice Merck: 12,06469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %