Imprimer
Acide 1-naphtoïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
128180250 128181000
ACRO128180250EA 43.5 EUR
ACRO128180250 ACRO128181000
Acide 1-naphtoïque 98%
Acide 1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₂
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…162 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004007
Numéro CAS: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Indice Merck: 12,06468
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %