2-Naphthyl boronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
Purity: 97%
CAS No.: 32316-92-0
Molecular Formula: C10H9BO2
Formula Weight: 171.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 267°
Beilstein Reference: 2936449
MDL No.: MFCD00236051
Formule:
C₁₀H₉BO₂ Point de fusion: ∼ 267 °C |
Numéro MDL:
MFCD00236051 Numéro CAS: 32316-92-0 |