Imprimer
1-Naphthyl boronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
B21219.03 B21219.06 B21219.14
B21219.03EA 53.1 EUR
B21219.03 B21219.06 B21219.14
1-Naphthyl boronic acid ≥97%
1-Naphthyl boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 13922-41-3 Molecular Formula: C10H9BO2 Formula Weight: 171.99 Melting Point: 204-210° Beilstein Reference: 2937504
Formule: C₁₀H₉BO₂
Point de fusion: 204…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019722
Numéro CAS: 13922-41-3