Imprimer
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cérium et ammonium sulfate dihydraté, Cérique et ammonium sulfate dihydraté, Tétrakis(sulfate) de tétraammonium et de cérium dihydraté
22269-500G
22269-500GEA 888 EUR
22269-500G
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Formule: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149417
Numéro CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Iodometric) 98.0 - 102.0 %
Insoluble in acid Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 300 ppm