Imprimer
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02273.0100 1.02273.5000
1.02273.0100EA 174 EUR
1.02273.0100 1.02273.5000
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Formule: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Point de fusion: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00149417
Numéro CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Molar Mass 632.55 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)