Imprimer
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté ≥94% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cérium et ammonium sulfate dihydraté, Cérique et ammonium sulfate dihydraté, Tétrakis(sulfate) de tétraammonium et de cérium dihydraté
40194.30 40194.A1 40194.A7
40194.30EA 161 EUR
40194.30 40194.A1 40194.A7
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté ≥94% ACS
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Purity: 94% min CAS No.: 10378-47-9 Molecular Formula: (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O Formula Weight: 632.56 (596.53anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00149417
Formule: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Poids moléculaire: 632.55 g/mol
Point de fusion: 130
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149417
Numéro CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4