Imprimer
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cérium et ammonium sulfate dihydraté, Cérique et ammonium sulfate dihydraté, Tétrakis(sulfate) de tétraammonium et de cérium dihydraté
206310050 206311000 206315000
ACRO206310050EA 47.6 EUR
ACRO206310050 ACRO206311000 ACRO206315000
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté 99+%, très pur
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Formule: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Poids moléculaire: 632.55 g/mol
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149417
Numéro CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute H2SO4)