Imprimer
Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥95%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexanitratocerate de diammonium, di-Ammonium hexanitratocérate (IV)
22594.237EA 514 EUR
22594.237 22594.294
Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥95%, GPR RECTAPUR®
Ammonium-cérium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Poids moléculaire: 548.22 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,00509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %