Imprimer
Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
A12882.0BEA 463 EUR
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥98%
Ammonium-cérium (IV) nitrate
Purity: 98+% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 MDL No.: MFCD00151121
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Point de fusion: 107…108 °C
Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,1992