Imprimer
Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexanitratocerate de diammonium, di-Ammonium hexanitratocérate (IV)
11332.09 11332.22 11332.36
11332.09EA 32.3 EUR
11332.09 11332.22 11332.36
Ammonium-cérium (IV) nitrate ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Ammonium-cérium (IV) nitrate
Purity: 99.5% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00151121
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Poids moléculaire: 548.22 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,1992