Imprimer
Ammonium-cérium (IV) nitrate 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexanitratocerate de diammonium, di-Ammonium hexanitratocérate (IV)
201441000 201442500 201440010 201440050
ACRO201441000EA 121 EUR
ACRO201441000 ACRO201442500 ACRO201440010 ACRO201440050
Ammonium-cérium (IV) nitrate 99% pour analyses
Ammonium-cérium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Poids moléculaire: 548.22 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,00509
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear
Moisture ≤2 %
Titration ≥98.5 % (on dry substance)
Calcium oxide (CaO) ≤5 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤5 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤3 ppm