Imprimer
Trioxyde d'aluminium et de lanthane (III) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trioxyde d'aluminium et de lanthane
39250.06 39250.14
39250.06EA 113 EUR
39250.06 39250.14
Trioxyde d'aluminium et de lanthane (III) ≥99.9% (base métaux)
Trioxyde d'aluminium et de lanthane (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 12003-65-5 Molecular Formula: LaAlO3 Formula Weight: 213.88 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00144550
Formule: AlLaO₃
Poids moléculaire: 213.89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144550
Numéro CAS: 12003-65-5
EINECS: 234-433-3