Imprimer
Lanthane (III) sulfate, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trisulfate de dilanthane
89760.18 89760.30
89760.18EA 145 EUR
89760.18 89760.30
Lanthane (III) sulfate, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lanthane (III) sulfate
Purity: 99.9% CAS No.: 10099-60-2 Molecular Formula: La2(SO4)3 Formula Weight: 566.00 Physical Form: Powder Density: 3.60 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1150° dec. Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011070
Formule: La₂O₁₂S₃
Poids moléculaire: 566 g/mol
Point de fusion: 1150 °C (déc.)
Densité: 3.60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011070
Numéro CAS: 10099-60-2
EINECS: 233-239-6
Indice Merck: 14,5363