Imprimer
Trisulfure de dilanthane ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lanthanum (III) sulphide
22655.04 22655.09
22655.04EA 159 EUR
22655.04 22655.09
Trisulfure de dilanthane ≥99%
Trisulfure de dilanthane
Purity: 99% CAS No.: 12031-49-1 Molecular Formula: La2S3 Formula Weight: 374.02 Physical Form: Powder Density: 4.911 Melting Point: 2100° in vac. UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00016168
Formule: La₂S₃
Point de fusion: 2100 °C in vac,
Densité: 4,911
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016168
Numéro CAS: 12031-49-1
EINECS: 234-752-8
UN: 3134
ADR: 4.3,III