Imprimer
Trihydroxyde de lanthane ≥99.95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43123.18 43123.30
43123.18EA 90.2 EUR
43123.18 43123.30
Trihydroxyde de lanthane ≥99.95%
Trihydroxyde de lanthane
Purity: 99.95% CAS No.: 14507-19-8 Molecular Formula: La(OH)3 Formula Weight: 189.93 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00016160
Formule: H₃LaO₃
Poids moléculaire: 189.93 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016160
Numéro CAS: 14507-19-8
EINECS: 238-510-2
UN: 3262
ADR: 8 III