Ytterbium (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: Powder
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Formule:
O₃Yb₂ Point de fusion: 2227 °C Densité: 9,2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011290 Numéro CAS: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 Indice Merck: 14,10105 |