Imprimer
Ytterbium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ytterbium oxyde, Trioxyde de diytterbium, Oxyde d'ytterbium (III)
11191.14 11191.22 11191.A1
11191.14EA 120 EUR
11191.14 11191.22 11191.A1
Ytterbium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Ytterbium (III) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-37-0 Molecular Formula: Yb2O3 Formula Weight: 394.08 Physical Form: Powder Density: 9.2 Melting Point: 2227° Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00011290
Formule: O₃Yb₂
Point de fusion: 2227 °C
Densité: 9,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011290
Numéro CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Indice Merck: 14,10105