Imprimer
Oxyde de thulium (III) ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11199.04 11199.09
11199.04EA 252 EUR
11199.04 11199.09
Oxyde de thulium (III) ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Oxyde de thulium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: Powder Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Formule: O₃Tm₂
Point de fusion: 2425 °C
Densité: 8,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011285
Numéro CAS: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6
Indice Merck: 14,9394