Imprimer
Terbium (III,IV) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
11208.06 11208.14 11208.30
11208.06EA 213 EUR
11208.06 11208.14 11208.30
Terbium (III,IV) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Terbium (III,IV) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 12037-01-3 Molecular Formula: Tb4O7 Formula Weight: 747.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00083151
Formule: O₇Tb₄
Poids moléculaire: 747.7 g/mol
Point de fusion: 2340 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083151
Numéro CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Indice Merck: 14,9157