Imprimer
Oxyde de samarium (III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Samarium (III) oxyde
11229.14 11229.22 11229.36 11229.A1
11229.14EA 62.1 EUR
11229.14 11229.22 11229.36 11229.A1
Oxyde de samarium (III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Oxyde de samarium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 12060-58-1 Molecular Formula: Sm2O3 Formula Weight: 348.70 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.97 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011237
Formule: O₃Sm₂
Poids moléculaire: 348.72 g/mol
Point de fusion: 2300 °C
Densité: 7.68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011237
Numéro CAS: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Indice Merck: 14,8347