Imprimer
Oxyde de samarium (III) ≥99.998% (base métaux), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Samarium (III) oxyde
10915.06 10915.14 10915.22
10915.06EA 106 EUR
10915.06 10915.14 10915.22
Oxyde de samarium (III) ≥99.998% (base métaux), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Oxyde de samarium (III)
Purity: 99.998% CAS No.: 12060-58-1 Molecular Formula: Sm2O3 Formula Weight: 348.70 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.97 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011237
Formule: O₃Sm₂
Point de fusion: 2300 °C
Densité: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011237
Numéro CAS: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Indice Merck: 14,8347