Imprimer
Néodyme (III) oxyde ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de néodyme, Oxyde de néodyme (III), Trioxyde de dinéodyme
40252.14 40252.22 40252.36 40252.PG
40252.14EA 70.4 EUR
40252.14 40252.22 40252.36 40252.PG
Néodyme (III) oxyde ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Néodyme (III) oxyde
Purity: 99% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: Powder Density: 7.24 Melting Point: 2272° Solubility: Insoluble in water. Soluble in acid Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134
ceramic capacitors, Colouring glass, carbon arc-light electrodes, Colour TV tubes, dehydrogenation catalyst
Formule: Nd₂O₃
Poids moléculaire: 336.48 g/mol
Point d'ébullition: 3760
Point de fusion: 2272 °C
Densité: 7.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011134
Numéro CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Indice Merck: 14,6450