Imprimer
Lutétium (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxyde de lutétium, Oxyde de lutétium (III), Trixyde de dilutétium
11256.03 11256.06 11256.14
11256.03EA 220 EUR
11256.03 11256.06 11256.14
Lutétium (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Lutétium (III) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 12032-20-1 Molecular Formula: Lu2O3 Formula Weight: 397.94 Physical Form: Powder Density: 9.420 Melting Point: 2487° Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011100
Formule: Lu₂O₃
Poids moléculaire: 397.93 g/mol
Point de fusion: 2487 °C
Densité: 9.420
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011100
Numéro CAS: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
Indice Merck: 14,5615