Imprimer
Holmium oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde d'holmium, Oxyde d'holmium (III), Trioxyde de diholmium
11281.09 11281.18
11281.09EA 202 EUR
11281.09 11281.18
Holmium oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Holmium oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053
Formule: Ho₂O₃
Poids moléculaire: 377.86 g/mol
Point d'ébullition: 2600
Point de fusion: 2360 °C
Densité: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011053
Numéro CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Indice Merck: 14,4727