Holmium oxyde 99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare) -325 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Ho₂O₃ Point d'ébullition: 3900 °C (760 mmHg) Point de fusion: 2330 °C Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011053 Numéro CAS: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to beige to light orange Powder |
Assay | ≥99.85 % (Ho2O3) TREO base |
Particle size | ≤325 mesh |
Loss on ignition | ≤1.0 % (1000°C) |