Imprimer
Trioxyde de digadolinium ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxyde de gadolinium (III), Gadolinium (III) oxyde
11290.09 11290.18 11290.30 11290.A1
11290.09EA 54.4 EUR
11290.09 11290.18 11290.30 11290.A1
Trioxyde de digadolinium ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trioxyde de digadolinium
Purity: 99.99% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Formule: Gd₂O₃
Poids moléculaire: 362.5 g/mol
Point de fusion: 2330 °C
Densité: 7.407
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011026
Numéro CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Indice Merck: 14,4326