Imprimer
Trioxyde de digadolinium 99.9% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxyde de gadolinium (III), Gadolinium (III) oxyde
315510250 315510100 315511000
ACRO315510250EA 105 EUR
ACRO315510250 ACRO315510100 ACRO315511000
Trioxyde de digadolinium 99.9% (sur base traces de métaux)
Trioxyde de digadolinium
Formule: Gd₂O₃
Poids moléculaire: 362.5 g/mol
Point de fusion: 1900 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011026
Numéro CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %