Imprimer
Oxyde d'europium (III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Europium (III) oxyde
44667.06 44667.14
44667.06EA 187 EUR
44667.06 44667.14
Oxyde d'europium (III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Oxyde d'europium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 45-60nm APS Powder, S. A. 14-18m2/g Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Formule: Eu₂O₃
Poids moléculaire: 351.92 g/mol
Point de fusion: 2291 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010997
Numéro CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Indice Merck: 14,3904