Imprimer
Oxyde d'europium (III) ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre, REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Europium (III) oxyde
44052.14 44052.22
44052.14EA 820 EUR
44052.14 44052.22
Oxyde d'europium (III) ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre, REacton®
Oxyde d'europium (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 30-50nm APS Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Formule: Eu₂O₃
Point de fusion: 2291 °C
Densité: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010997
Numéro CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Indice Merck: 14,3904