Oxyde d'europium (III) ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Formule:
Eu₂O₃ Point de fusion: 2291 °C Densité: 7,42 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010997 Numéro CAS: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Indice Merck: 14,3904 |