Erbium (III) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Erbium oxyde, Trixyde de dierbium, Oxyde d'erbium (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form: Powder
Density: 8.64
Melting Point: 2400°
Merck Reference: 14,3646
MDL No.: MFCD00010991
Formule:
Er₂O₃ Point de fusion: 2400 °C Densité: 8,64 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010991 Numéro CAS: 12061-16-4 EINECS: 235-045-7 Indice Merck: 14,3646 |