Imprimer
Erbium (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Erbium oxyde, Trixyde de dierbium, Oxyde d'erbium (III)
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
11309.06EA 101 EUR
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
Erbium (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Erbium (III) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 20 Micron Powder Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Formule: Er₂O₃
Point de fusion: 2400 °C
Densité: 8,64
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010991
Numéro CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Indice Merck: 14,3646