Imprimer
Dysprosium oxyde ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trioxyde de didysprosium
36370.14 36370.22
36370.14EA 244 EUR
36370.14 36370.22
Dysprosium oxyde ≥99.9%
Dysprosium oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-87-8 Molecular Formula: Dy2O3 Formula Weight: 373.00 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.81 Melting Point: 2340° Merck Reference: 14,3482 MDL No.: MFCD00010986
Formule: Dy₂O₃
Poids moléculaire: 373 g/mol
Point de fusion: 2340 °C
Densité: 7.81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010986
Numéro CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Indice Merck: 14,3482