Dysprosium oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Trioxyde de didysprosium
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-87-8
Molecular Formula: Dy2O3
Formula Weight: 373.00
Physical Form: Powder
Density: 7.81
Melting Point: 2340°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010986
In cermets used as nuclear reaction control rods
Formule:
Dy₂O₃ Poids moléculaire: 373 g/mol Point de fusion: 2340 °C Densité: 7.81 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010986 Numéro CAS: 1308-87-8 EINECS: 215-164-0 Indice Merck: 14,3482 |