Imprimer
Dysprosium oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11318.14 11318.22 11318.36
11318.14EA 225 EUR
11318.14 11318.22 11318.36
Dysprosium oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Dysprosium oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1308-87-8 Molecular Formula: Dy2O3 Formula Weight: 373.00 Physical Form: Powder Density: 7.81 Melting Point: 2340° Merck Reference: 14,3482 MDL No.: MFCD00010986
Formule: Dy₂O₃
Point de fusion: 2340 °C
Densité: 7,81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010986
Numéro CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Indice Merck: 14,3482