Imprimer
Cérium (IV) oxyde ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dioxyde de cerium
44960.36 44960.22 44960.14
44960.36EA 1010 EUR
44960.36 44960.22 44960.14
Cérium (IV) oxyde ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Cérium (IV) oxyde
Purity: 99.5% min CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 30-50 m2/g Density: 7.132 Appearance: Pale yellow Melting Point: 2600° Merck Reference: 14,1989 MDL No.: MFCD00010933
Formule: CeO₂
Poids moléculaire: 172.11 g/mol
Point d'ébullition: 3468
Point de fusion: 2600 °C
Densité: 7.132
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010933
Numéro CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Indice Merck: 14,1989