Cérium (IV) oxyde ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dioxyde de cerium
Purity: 99.9%
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 5 Micron Powder
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Formule:
CeO₂ Poids moléculaire: 172.11 g/mol Point d'ébullition: 3468 Point de fusion: 2600 °C Densité: 7.132 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010933 Numéro CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Indice Merck: 14,1989 |