Cérium (IV) oxyde 99.9% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
CeO₂ Point d'ébullition: 3468 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2600 °C Densité: 7,13 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010933 Numéro CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Indice Merck: 12,02035 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Powder (May give a pink to red-brown color due to traces lanthanum, neodymium, praseodymium, etc.) |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |