Imprimer
Lanthane (III) iodure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lanthanum triiodide
Dans une ampoule sous argon
44548.03 44548.06
44548.03EA 173 EUR
44548.03 44548.06
Lanthane (III) iodure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Lanthane (III) iodure
Purity: 99.995+% CAS No.: 13813-22-4 Molecular Formula: LaI3 Formula Weight: 519.62 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00049470
Formule: I₃La
Poids moléculaire: 519.62 g/mol
Point de fusion: 772 °C
Densité: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049470
Numéro CAS: 13813-22-4
EINECS: 237-465-6