Imprimer
Triiodure d'holmium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
13635.03 13635.06
13635.03EA 173 EUR
13635.03 13635.06
Triiodure d'holmium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Triiodure d'holmium
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-41-7 Molecular Formula: HoI3 Formula Weight: 545.64 Physical Form: Flakes, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00049745
Formule: HoI₃
Poids moléculaire: 545.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049745
Numéro CAS: 13813-41-7
EINECS: 237-470-3
Indice Merck: 14,4727