Imprimer
Triiodure de gadolinium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
35735.03 35735.06
35735.03EA 176 EUR
35735.03 35735.06
Triiodure de gadolinium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Triiodure de gadolinium
Purity: 99.99% CAS No.: 13572-98-0 Molecular Formula: GdI3 Formula Weight: 537.96 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00016114
Formule: GdI₃
Poids moléculaire: 537.96 g/mol
Point de fusion: 926 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016114
Numéro CAS: 13572-98-0
EINECS: 236-997-6