Imprimer
Triiodure de dysprosium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Dans une ampoule sous argon
35693.03 35693.06
35693.03EA 250 EUR
35693.03 35693.06
Triiodure de dysprosium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Triiodure de dysprosium
Purity: 99.99% CAS No.: 15474-63-2 Molecular Formula: DyI3 Formula Weight: 543.21 Physical Form: Flake, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green to yellow Melting Point: 955° MDL No.: MFCD00016072
Formule: DyI₃
Poids moléculaire: 543.21 g/mol
Point de fusion: 955 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016072
Numéro CAS: 15474-63-2
EINECS: 239-493-4