Imprimer
Fluorure d'ytterbium (III), anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluorure d'ytterbium, Ytterbium (III) fluorure
11189.03 11189.09 11189.18
11189.03EA 58.7 EUR
11189.03 11189.09 11189.18
Fluorure d'ytterbium (III), anhydre ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fluorure d'ytterbium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 13760-80-0 Molecular Formula: YbF3 Formula Weight: 230.04 Physical Form: Lump/Powder Density: 8.2 Melting Point: 1157° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049615
Formule: F₃Yb
Poids moléculaire: 230.04 g/mol
Point d'ébullition: 2227
Point de fusion: 1157 °C
Densité: 8.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049615
Numéro CAS: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1 III